4-Methyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL222569-1GEA 122 EUR
SIAL222569-1G SIAL222569-5G
4-Methyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₆N₂
Molekulargewicht: 82,11 g/mol
MDL Number: MFCD00005245
CAS-Nummer: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0