D(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO201320250EA 37.9 EUR
ACRO201320250 ACRO201321000
D(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin 98+%
D(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin
Formel: C₈H₉NO₃
Molekulargewicht: 167,16
Schmelzpunkt: 240 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004262
CAS-Nummer: 22818-40-2
EINECS: 245-247-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -155° to -161° (20°C, 589 nm) (c=1, 1N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.0 %