D(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin
Lieferant: Molekula
MOLEM57712989EA 0 EUR
MOLEM57712989
D(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin
D(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin
Formel: C₈H₉NO₃
Molekulargewicht: 167,16 g/mol
MDL Number: MFCD00004262
CAS-Nummer: 22818-40-2
EINECS: 245-247-7