2-Chlor-N-(2,6-diethylphenyl)acetamid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11349700EA
157
EUR
EHERC11349700
2-Chlor-N-(2,6-diethylphenyl)acetamid
2-Chlor-N-(2,6-diethylphenyl)acetamid
Formel:
C₁₂H₁₆ClNO Molekulargewicht: 225,72 g/mol |
MDL Number:
MFCD00124800 CAS-Nummer: 6967-29-9 |