2-Chlor-2'-methylacetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
CHMPRH01181.250EA 0 EUR
CHMPRH01181.250 MAYBRH01181.1
2-Chlor-2'-methylacetanilid
2-Chlor-2'-methylacetanilid
Formel: C₉H₁₀ClNO
MDL Number: MFCD00018894
CAS-Nummer: 37394-93-7