4'-Butoxyacetanilid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL637688-1GEA 47.1 EUR
SIAL637688-1G
4'-Butoxyacetanilid, Sigma-Aldrich®
4'-Butoxyacetanilid
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
MDL Number: MFCD00027197
CAS-Nummer: 23563-26-0
EINECS: 245-739-1