2'-Hydroxy-5'-methylacetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSB01288.1EA 0 EUR
MAYBSB01288.1
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilid
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilid
Formel: C₉H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00020183
CAS-Nummer: 6375-17-3
EINECS: 228-934-6