3',5'-Bis(trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBTL00622.10EA 0 EUR
MAYBTL00622.10 MAYBTL00622.1 MAYBTL00622.50
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetanilid
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetanilid
Formel: C₁₀H₇F₆NO
MDL Number: MFCD00089454
CAS-Nummer: 16143-84-3