2-Amino-5-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H32916.03EA
108
EUR
H32916.03
H32916.06
2-Amino-5-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₆F₃NO₃ Molekulargewicht: 221,14 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00176651 CAS-Nummer: 83265-56-9 |