2-Ethinylanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL467227-5GEA 361 EUR
SIAL467227-5G SIAL467227-1G
2-Ethinylanisol, Sigma-Aldrich®
2-Ethinylanisol
Formel: C₉H₈O
Molekulargewicht: 132,1600 g/mol
MDL Number: MFCD03839989
CAS-Nummer: 767-91-9