4-Amino-α,α,α-trifluor-o-toluylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H32626.06EA
136
EUR
H32626.06
H32626.03
4-Amino-α,α,α-trifluor-o-toluylsäure ≥97%
4-Amino-α,α,α-trifluor-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Molekulargewicht: 205,14 g/mol Schmelzpunkt: 183…186 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03407959 CAS-Nummer: 393-06-6 |