4-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32487.09EA 263 EUR
H32487.09 H32487.03
4-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure 98%
4-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molekulargewicht: 205,14 g/mol
Schmelzpunkt: 212…215 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03407960
CAS-Nummer: 400-76-0