2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure ≥97%
|
Achtung
|
H33361.03EA
59.9
EUR
H33361.03
H33361.06
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure ≥97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₆F₄O₃ Molekulargewicht: 238,14 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22201034 CAS-Nummer: 1373920-90-1 |