3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzoesäure ≥97%
Achtung
H33574.06EA 360 EUR
H33574.06 H33574.03
3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzoesäure ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
Molekulargewicht: 220,15 g/mol
Schmelzpunkt: 209…211 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185682
CAS-Nummer: 276861-63-3