Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzoesäure ≥97%
Lieferant: Alfa Aesar
Achtung
Formel: C₉H₇F₃O₃
Molekulargewicht: 220,15
Schmelzpunkt: 141…143 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025409
CAS-Nummer: 53985-48-1
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
1 g H32430.03
5 g H32430.06
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Melting point 141-143°
Formula weight 220.15
CAS No. 53985-48-1
Purity 97%
Molecular formula C9H7F3O3
MDL No. MFCD09025409
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge