2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzoesäure ≥97%
|
Achtung
|
H33505.03EA
90.1
EUR
H33505.03
2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzoesäure ≥97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₆F₄O₂ Molekulargewicht: 222,14 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19687178 CAS-Nummer: 1323955-61-8 |