2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzoesäure ≥97%
Lieferant: Alfa Aesar
Achtung
H26518.06EA 255 EUR
H26518.06 H26518.03
2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzoesäure ≥97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
Schmelzpunkt: 106…109 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631588
CAS-Nummer: 62089-35-4