4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: Molekula
MOLEM56718436EA 0 EUR
MOLEM56718436
4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzoesäure
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molekulargewicht: 204,15 g/mol
MDL Number: MFCD01631592
CAS-Nummer: 261952-01-6