Triethylphosphinoxid
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
30391.03EA
82.2
EUR
30391.03
30391.06
Triethylphosphinoxid
Triethylphosphine oxide
Formel:
C₆H₁₅OP Molekulargewicht: 134,16 g/mol Schmelzpunkt: 48…50 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013914 CAS-Nummer: 597-50-2 |