2,3-Difluorisonicotinsäure ≥97%
|
Achtung
|
H33463.03EA
76.2
EUR
H33463.03
2,3-Difluorisonicotinsäure ≥97%
2,3-Difluorisonicotinsäure
Formel:
C₆H₃F₂NO₂ Molekulargewicht: 159,09 g/mol Schmelzpunkt: 165…167 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09031174 CAS-Nummer: 851386-31-7 |