2-Fluorisonicotinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
44755.03EA 249 EUR
44755.03 44755.01
2-Fluorisonicotinsäure ≥98%
2-Fluorisonicotinsäure
Formel: C₆H₄FNO₂
Molekulargewicht: 141,10
Schmelzpunkt: 195…497 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02181194
CAS-Nummer: 402-65-3