2-Fluorisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL593885-250MGEA 63.1 EUR
SIAL593885-250MG
2-Fluorisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Fluorisonicotinsäure
Formel: C₆H₄FNO₂
Molekulargewicht: 141,10
MDL Number: MFCD02181194
CAS-Nummer: 402-65-3