3,5-Difluorpicolinsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L20324.03EA
79.1
EUR
L20324.03
L20324.06
3,5-Difluorpicolinsäure 97%
3,5-Difluorpicolinsäure
Formel:
C₆H₃F₂NO₂ Molekulargewicht: 159,09 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 205 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05664124 CAS-Nummer: 745784-04-7 EINECS: 000-000-0 |