Molybdän-Standardlösung, 10.000 mg/l Mo in 4%iger Ammoniaklösung Standard für die ICP
Lieferant: CPAchem
ACSDC1344AP.L25EA 249 EUR
ACSDC1344AP.L25 ACSDC1344AP.L1 ACSDC1344AP.L5
Molybdän-Standardlösung, 10.000 mg/l Mo in 4%iger Ammoniaklösung Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Molybdän-Standards
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022