Dimethyl-3-nitrophthalat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L06715.06EA 73.2 EUR
L06715.06 L06715.14
Dimethyl-3-nitrophthalat ≥98%
Dimethyl-3-nitrophthalat
Formel: C₁₀H₉NO₆
Molekulargewicht: 239,19 g/mol
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017184
CAS-Nummer: 13365-26-9