Zirkoniumcarbid ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf (max. 200 ppm Hf)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
35808.18EA
103
EUR
35808.18
35808.30
Zirkoniumcarbid ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf (max. 200 ppm Hf)
Zirconium carbide
Formel:
CZr Molekulargewicht: 103,235 g/mol Schmelzpunkt: 3540 °C Dichte: 6,73 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049640 CAS-Nummer: 12070-14-3 EINECS: 235-125-1 UN-Nummer: 3178 ADR: 4.1,III |