5-Brom-4,6-difluorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
700975-250MG
SIAL700975-250MGEA 140 EUR
SIAL700975-250MG
5-Brom-4,6-difluorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-4,6-difluoropyrimidine
Formel: C₄HBrF₂N₂
Molekulargewicht: 194,9650 g/mol
MDL Number: MFCD08686978
CAS-Nummer: 946681-88-5