Ethyl-(2-bromphenyl)acetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H50630.03EA 245 EUR
H50630.03 H50630.MD
Ethyl-(2-bromphenyl)acetat ≥98%
Ethyl-(2-bromphenyl)acetat
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Molekulargewicht: 243,10 g/mol
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051921
CAS-Nummer: 2178-24-7