Ethyl α-bromphenylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL554065-25GEA
178
EUR
SIAL554065-25G
SIAL554065-100G
Ethyl α-bromphenylacetat, Sigma-Aldrich®
Ethyl α-bromphenylacetat
Formel:
C₁₀H₁₁BrO₂ Molekulargewicht: 243,10 g/mol |
MDL Number:
MFCD00013536 CAS-Nummer: 2882-19-1 EINECS: 220-735-2 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |