Hafniumdichloridoxid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL229652-1GEA 195 EUR
SIAL229652-1G
Hafniumdichloridoxid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Hafniumdichloridoxid Hydrat
Formel: Cl₂HfO·H₂O
MDL Number: MFCD00150415
CAS-Nummer: 15461-28-6
EINECS: 237-345-3