3,6-Dichlorphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL359858-1GEA 222 EUR
SIAL359858-1G
3,6-Dichlorphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
3,6-Dichlorphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₂Cl₂O₃
MDL Number: MFCD00042786
CAS-Nummer: 4466-59-5
EINECS: 224-733-2