Methyl-3,3-dimethoxypropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL288322-5GEA
47.6
EUR
SIAL288322-5G
SIAL288322-25G
Methyl-3,3-dimethoxypropionat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,3-dimethoxypropionat
Formel:
C₆H₁₂O₄ Molekulargewicht: 148,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010650 CAS-Nummer: 7424-91-1 EINECS: 231-055-0 |