3-Fluorsalicylaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L19324.03EA
139
EUR
L19324.03
L19324.06
L19324.MD
3-Fluorsalicylaldehyd ≥98%
3-Fluorsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₅FO₂ Molekulargewicht: 140,12 Schmelzpunkt: 67…71 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003319 CAS-Nummer: 394-50-3 EINECS: 000-000-0 |