Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Tetrafluorisophthalsäure ≥98%

Lieferant: Acros Organics
Achtung

ACRO312590010
Tetrafluorisophthalsäure ≥98%


Formel: C₈H₂F₄O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042379
CAS-Nummer: 1551-39-9
EINECS: 000-000-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 209°C to 213°C
Titration with TBAH ≥97.5 %

 

BESTELLEN

WEITERE INFORMATIONEN

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge