Ethyldiphenylphosphin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A18292.18EA
433
EUR
A18292.18
A18292.09
Ethyldiphenylphosphin ≥98%
Ethyldiphenylphosphin
Formel:
C₁₄H₁₅P Molekulargewicht: 214,24 g/mol Siedepunkt: 130…132 °C (1 mmHg) Dichte: 1,048 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015170 CAS-Nummer: 607-01-2 UN-Nummer: 3278 ADR: 6.1,III |