Isopropyldiphenylphosphin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H27565.03EA
64.6
EUR
H27565.03
H27565.06
H27565.14
Isopropyldiphenylphosphin ≥99%
Isopropyldiphenylphosphin
Formel:
C₁₅H₁₇P Molekulargewicht: 228,27 Siedepunkt: 165 °C (11 mmHg) Schmelzpunkt: 38…41 °C Dichte: 0,861 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015028 CAS-Nummer: 6372-40-3 EINECS: 228-902-1 |