3-Fluor-4-iodbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL678899-1GEA 37.1 EUR
SIAL678899-1G
3-Fluor-4-iodbenzonitril, Sigma-Aldrich®
3-Fluor-4-iodbenzonitril
Formel: C₇H₃FIN
Molekulargewicht: 247,01
MDL Number: MFCD07782076
CAS-Nummer: 887266-99-1