3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzonitril 97%, JRD
Gefahr
XXXXJRD-2545.5G
3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzonitril 97%, JRD
3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₂ClF₄N
Schmelzpunkt: 46…48 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519382
CAS-Nummer: 186517-00-0
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III