Ruthenium, schwarz ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
12354.04EA 235 EUR
12354.04 12354.09
Ruthenium, schwarz ≥99,9% (Metall-Basis)
Ruthenium
Formel: Ru
Molekulargewicht: 101,07 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,08452