1-Brom-2-hexadecanon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27872.09EA 88.3 EUR
H27872.09
1-Brom-2-hexadecanon ≥97%
1-Bromo-2-hexadecanone
Formel: C₁₆H₃₁BrO
Schmelzpunkt: 54…59 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07777089
CAS-Nummer: 21436-52-2