2-Methoxyethylchlorformiat tech. 85%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H25937.AAEA
48.1
EUR
H25937.AA
H25937.AC
2-Methoxyethylchlorformiat tech. 85%, technische Qualität
2-Methoxyethylchlorformiat
Formel:
C₄H₇ClO₃ Molekulargewicht: 138,55 g/mol Siedepunkt: 157…158 °C Dichte: 1,192 Flammpunkt: 59 °C (138 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00058932 CAS-Nummer: 628-12-6 EINECS: 211-026-9 UN-Nummer: 2742 ADR: 6.1,II |