Methyl-(4-methoxyphenyl)acetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL199206-25GEA 61.1 EUR
SIAL199206-25G
Methyl-(4-methoxyphenyl)acetat, Sigma-Aldrich®
Methyl-(4-methoxyphenyl)acetat
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molekulargewicht: 180,23
MDL Number: MFCD00008454
CAS-Nummer: 23786-14-3
EINECS: 245-886-1