4-Chlor-2,5-dimethoxyanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L04202.22EA 98.1 EUR
L04202.22 L04202.14
4-Chlor-2,5-dimethoxyanilin ≥98%
4-Chlor-2,5-dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₀ClNO₂
Molekulargewicht: 187,63
Schmelzpunkt: 118…121 °C
Flammpunkt: 163 °C (325 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014893
CAS-Nummer: 6358-64-1
EINECS: 228-782-0