4-Chlor-2,5-dimethoxyanilin ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
Achtung
TCIAC1996-25GEA 42 EUR
TCIAC1996-25G
4-Chlor-2,5-dimethoxyanilin ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
4-Chlor-2,5-dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₀ClNO₂
Molekulargewicht: 187,63 g/mol
MDL Number: MFCD00014893
CAS-Nummer: 6358-64-1
EINECS: 228-782-0
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/66/28939066.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C