Chlorwasserstoff-Gasflasche, restentleert
Gefahr
VWRC600543Q.EMPTYEA 0 EUR
VWRC600543Q.EMPTY
Chlorwasserstoff-Gasflasche, restentleert
Chlorwasserstoff-Gasflasche, restentleert
Formel: HCl
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
EINECS: 231-595-7
UN-Nummer: 1789
ADR: 8,II