Stickstoff-Gasflasche, restentleert
Achtung
VWRC600733U.EMPTYEA 0 EUR
VWRC600733U.EMPTY
Stickstoff-Gasflasche, restentleert
Stickstoff-Gasflasche, restentleert
Formel: N₂
EINECS: 231-783-9
UN-Nummer: 1066
ADR: 2,
Merck Index: 12,06698