Dicyclohexylphenylphosphin 95%
|
Achtung
|
ACRO407080010EA
64
EUR
ACRO407080010
Dicyclohexylphenylphosphin 95%
Dicyclohexylphenylphosphin
Formel:
C₁₈H₂₇P Molekulargewicht: 274,38 g/mol Schmelzpunkt: 54…57 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003854 CAS-Nummer: 6476-37-5 EINECS: 229-334-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 61 °C |
Titration with HClO4 | ≥94 % |