Dicyclohexylphenylphosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL288284-1GEA
65.7
EUR
SIAL288284-1G
Dicyclohexylphenylphosphin, Sigma-Aldrich®
Dicyclohexylphenylphosphin
Formel:
C₁₈H₂₇P Molekulargewicht: 274,38 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003854 CAS-Nummer: 6476-37-5 EINECS: 229-334-7 |