4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32982.06EA 220 EUR
H32982.06 H32982.03
4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesäure ≥97%
4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesäure
Formel: C₇HBrF₄O₂
Molekulargewicht: 272,98
Schmelzpunkt: 142…145 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075244
CAS-Nummer: 4707-24-8