1-Brom-4-hexyloxybenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
B20085.03EA 24.6 EUR
B20085.03 B20085.06
1-Brom-4-hexyloxybenzol ≥97%
1-Bromo-4-hexyloxybenzene
Formel: C₁₂H₁₇BrO
Molekulargewicht: 257,18 g/mol
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173753
CAS-Nummer: 30752-19-3